Documenti fondamentali
ENA429359567
Enamine
1,3-dimethylazetidin-3-amine dihydrochloride
Scegli un formato
100 MG
167,70 €
250 MG
240,50 €
500 MG
378,30 €
50 MG
438,10 €
1 G
484,90 €
2.5 G
861,90 €
5 G
1.491,10 €
10 G
2.749,50 €
SKU del venditore: EN300-188125-100MG
167,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
167,70 €
250 MG
240,50 €
500 MG
378,30 €
50 MG
438,10 €
1 G
484,90 €
2.5 G
861,90 €
5 G
1.491,10 €
10 G
2.749,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.08
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-188125-100MG
167,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1,3-dimethylazetidin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2.2ClH/c1-5(6)3-7(2)4-5;;/h3-4,6H2,1-2H3;2*1H
InChI
VKIPKMYZLOFAFI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188125
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-188125
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)