Documenti fondamentali
ENA429359174
Enamine
3-fluoro-2-(piperidin-3-yloxy)pyridine
Scegli un formato
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1.904,50 €
5 G
2.818,40 €
SKU del venditore: EN300-187225-100MG
335,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1.904,50 €
5 G
2.818,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-187225-100MG
335,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-fluoro-2-pyridinyl 3-piperidinyl ether
Inchi Code
1S/C10H13FN2O/c11-9-4-2-6-13-10(9)14-8-3-1-5-12-7-8/h2,4,6,8,12H,1,3,5,7H2
InChI
IGNXDUDLJXSXML-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187225
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-187225
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)