Documenti fondamentali
ENA428683590
Enamine
2-methoxy-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethan-1-ol
Scegli un formato
100 MG
230,10 €
250 MG
327,60 €
500 MG
516,10 €
1 G
661,70 €
2.5 G
1.298,70 €
5 G
1.922,70 €
10 G
2.850,90 €
SKU del venditore: EN300-185933-100MG
230,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
230,10 €
250 MG
327,60 €
500 MG
516,10 €
1 G
661,70 €
2.5 G
1.298,70 €
5 G
1.922,70 €
10 G
2.850,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-185933-100MG
230,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methoxy-1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C6H9NO2S/c1-9-4-5(8)6-7-2-3-10-6/h2-3,5,8H,4H2,1H3
InChI
CPBLBIZMGLWKAW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185933
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185933
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)