Documenti fondamentali
ENA428683556
Enamine
(4-chloro-6-methylpyrimidin-2-yl)methanol
Scegli un formato
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1.142,70 €
5 G
1.688,70 €
SKU del venditore: EN300-185757-100MG
162,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1.142,70 €
5 G
1.688,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.59
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-185757-100MG
162,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-chloro-6-methylpyrimidin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O/c1-4-2-5(7)9-6(3-10)8-4/h2,10H,3H2,1H3
InChI
GFNAELFDXMUWSU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185757
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185757
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)