ENA428683473
Enamine
1,3-thiazole-5-carboximidamide hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-185440-100MG
429,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-185440-100MG
429,00 €
Iupac Name
thiazole-5-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H5N3S.ClH/c5-4(6)3-1-7-2-8-3;/h1-2H,(H3,5,6);1H
InChI
BPTGSJATKXPPEN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185440
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)