Documenti fondamentali
ENA428683471
Enamine
2-hydroxybutanimidamide hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1.904,50 €
5 G
2.818,40 €
10 G
4.179,50 €
SKU del venditore: EN300-185436-100MG
335,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
335,40 €
250 MG
482,30 €
500 MG
757,90 €
1 G
972,40 €
2.5 G
1.904,50 €
5 G
2.818,40 €
10 G
4.179,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.6
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-185436-100MG
335,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1,1-diaminobutan-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(7)4(5)6;/h4H,2,5-6H2,1H3;1H
InChI
KQQSIIOYLIEKOY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185436
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185436
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)