ENA428682773
Enamine
2-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-yl)acetic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-180679-100MG
178,10 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-180679-100MG
178,10 €
Punto di fusione
137-138
Iupac Name
2-(2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c16-13(17)8-9-4-3-6-11-10-5-1-2-7-12(10)15-14(9)11/h1-2,5,7,9,15H,3-4,6,8H2,(H,16,17)
InChI
AZZZVAUBRCDMFI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180679
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)