Documenti fondamentali
ENA428074208
Enamine
ethyl 5,6,7,8-tetrahydroquinoline-8-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.26
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 5,6,7,8-tetrahydroquinoline-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-2-15-12(14)10-7-3-5-9-6-4-8-13-11(9)10/h4,6,8,10H,2-3,5,7H2,1H3
InChI
KVJMXJLRPIIKAJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181054
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181054
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)