Documenti fondamentali
ENA428074180
Enamine
3-bromo-5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.01
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-bromo-5-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazole
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O/c6-5-7-4(9-8-5)3-1-2-3/h3H,1-2H2
InChI
SKWIAZWIYKVAIP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178808
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178808
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)