Documenti fondamentali
ENA428072626
Enamine
3-[(4-oxo-3,4-dihydroquinazolin-2-yl)amino]benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.27
Numero MDL:
Iupac Name
3-[(4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H11N3O3/c19-13-11-6-1-2-7-12(11)17-15(18-13)16-10-5-3-4-9(8-10)14(20)21/h1-8H,(H,20,21)(H2,16,17,18,19)
InChI
FDHAKPFFMVWAJP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173439
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173439
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)