Documenti fondamentali
ENA424046026
Enamine
(2-chloro-6-methoxyphenyl)methanamine
Scegli un formato
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1.142,70 €
5 G
1.688,70 €
10 G
2.505,10 €
SKU del venditore: EN300-175905-100MG
162,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
162,50 €
250 MG
232,70 €
500 MG
438,10 €
1 G
582,40 €
2.5 G
1.142,70 €
5 G
1.688,70 €
10 G
2.505,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.63
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-175905-100MG
162,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-chloro-6-methoxyphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10ClNO/c1-11-8-4-2-3-7(9)6(8)5-10/h2-4H,5,10H2,1H3
InChI
FPHTZGYHHSPQAX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175905
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175905
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)