Documenti fondamentali
ENA424045701
Enamine
methyl 2-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-1,2-oxazole-5-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
2.5 G
2.333,00 €
SKU del venditore: EN300-175346-100MG
448,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
2.5 G
2.333,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.13
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-175346-100MG
448,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
120-124
Iupac Name
methyl 2-methyl-3-oxo-2,3-dihydroisoxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO4/c1-7-5(8)3-4(11-7)6(9)10-2/h3H,1-2H3
InChI
SXTMQZLBHCRFQB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175346
Melting Point
120-124
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175346
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)