Documenti fondamentali
ENA424045661
Enamine
{[(4-chlorobutan-2-yl)oxy]methyl}benzene
Scegli un formato
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1.047,80 €
1 G
1.344,20 €
2.5 G
2.633,80 €
5 G
3.896,10 €
SKU del venditore: EN300-175236-50MG
312,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
312,00 €
100 MG
466,70 €
250 MG
666,90 €
500 MG
1.047,80 €
1 G
1.344,20 €
2.5 G
2.633,80 €
5 G
3.896,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.69
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-175236-50MG
312,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
[(3-chloro-1-methylpropoxy)methyl]benzene
Inchi Code
1S/C11H15ClO/c1-10(7-8-12)13-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,10H,7-9H2,1H3
InChI
RFDFBSQVWITGTI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175236
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175236
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)