Documenti fondamentali
ENA424045453
Enamine
(2-benzylpyrrolidin-2-yl)methanol
Scegli un formato
100 MG
399,10 €
250 MG
568,10 €
500 MG
895,70 €
1 G
1.149,20 €
2.5 G
2.251,60 €
5 G
3.331,90 €
10 G
4.942,60 €
SKU del venditore: EN300-174528-100MG
399,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
399,10 €
250 MG
568,10 €
500 MG
895,70 €
1 G
1.149,20 €
2.5 G
2.251,60 €
5 G
3.331,90 €
10 G
4.942,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-174528-100MG
399,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-benzylpyrrolidin-2-yl)methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-10-12(7-4-8-13-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,13-14H,4,7-10H2
InChI
IOAYGUOBWFMGLB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174528
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174528
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)