ENA424045309
Enamine
4-amino-2-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-152193-100MG
318,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-152193-100MG
318,50 €
Iupac Name
4-amino-2-cyclopropylpyrimidine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9N3O2/c9-6-5(8(12)13)3-10-7(11-6)4-1-2-4/h3-4H,1-2H2,(H,12,13)(H2,9,10,11)
InChI
UIBWDPBARXUJRG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152193
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)