Documenti fondamentali
ENA423200372
Enamine
(1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-3-yl)methanamine
Scegli un formato
50 MG
406,40 €
100 MG
585,80 €
250 MG
815,90 €
500 MG
1.259,20 €
1 G
1.601,10 €
2.5 G
3.094,80 €
5 G
4.558,60 €
SKU del venditore: EN300-157939-50MG
406,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
406,40 €
100 MG
585,80 €
250 MG
815,90 €
500 MG
1.259,20 €
1 G
1.601,10 €
2.5 G
3.094,80 €
5 G
4.558,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-157939-50MG
406,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-quinolinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-13-8-9(7-12)6-10-4-2-3-5-11(10)13/h2-5,9H,6-8,12H2,1H3
InChI
MHEQEASJNAMHCU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157939
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157939
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)