Documenti fondamentali
ENA423200162
Enamine
methyl 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1.187,70 €
5 G
1.733,70 €
10 G
2.550,10 €
SKU del venditore: EN300-156773-100MG
207,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
207,50 €
250 MG
277,70 €
500 MG
483,10 €
1 G
627,40 €
2.5 G
1.187,70 €
5 G
1.733,70 €
10 G
2.550,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-156773-100MG
207,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12O3/c1-10-8(9)6-4-5-2-3-7(6)11-5/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI
UYMKMUZNHJKUQB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156773
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156773
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)