Documenti fondamentali
ENA413173673
Enamine
1-phenoxypropan-2-amine
Scegli un formato
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
202,80 €
1 G
260,00 €
2.5 G
445,90 €
5 G
755,30 €
10 G
1.374,10 €
SKU del venditore: EN300-58378-100MG
89,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
89,70 €
250 MG
128,70 €
500 MG
202,80 €
1 G
260,00 €
2.5 G
445,90 €
5 G
755,30 €
10 G
1.374,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.21
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-58378-100MG
89,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-methyl-2-phenoxyethylamine
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3
InChI
IKYFHRVPKIFGMH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58378
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58378
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)