Documenti fondamentali
ENA413172479
Enamine
3-chloro-4-(difluoromethoxy)aniline
Scegli un formato
100 MG
70,20 €
250 MG
100,10 €
500 MG
157,30 €
1 G
201,50 €
2.5 G
323,70 €
5 G
527,80 €
10 G
936,00 €
SKU del venditore: EN300-34051-100MG
70,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
70,20 €
250 MG
100,10 €
500 MG
157,30 €
1 G
201,50 €
2.5 G
323,70 €
5 G
527,80 €
10 G
936,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.58
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-34051-100MG
70,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-chloro-4-(difluoromethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C7H6ClF2NO/c8-5-3-4(11)1-2-6(5)12-7(9)10/h1-3,7H,11H2
InChI
SECIIRUYYUOYEN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34051
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-34051
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)