Documenti fondamentali
ENA413172002
Enamine
1,5-dimethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Scegli un formato
100 MG
154,20 €
250 MG
199,70 €
500 MG
289,40 €
1 G
358,30 €
2.5 G
671,60 €
5 G
1.298,20 €
10 G
2.551,40 €
SKU del venditore: EN300-155271-100MG
154,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
154,20 €
250 MG
199,70 €
500 MG
289,40 €
1 G
358,30 €
2.5 G
671,60 €
5 G
1.298,20 €
10 G
2.551,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-155271-100MG
154,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1,5-dimethyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-5-3-7-6(4-9)8(5)2/h3-4H,1-2H3
InChI
KXTVDKIRYKCHRB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155271
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155271
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)