Documenti fondamentali
ENA413171961
Enamine
ethyl 1,2,3,4-tetrahydroquinoline-4-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
SKU del venditore: EN300-156714-100MG
232,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.26
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-156714-100MG
232,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 1,2,3,4-tetrahydro-4-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-2-15-12(14)10-7-8-13-11-6-4-3-5-9(10)11/h3-6,10,13H,2,7-8H2,1H3
InChI
KAPGAOSLPHJFCS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156714
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156714
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)