Documenti fondamentali
ENA413171775
Enamine
(2-methylphenyl)methanesulfonamide
Scegli un formato
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
SKU del venditore: EN300-156023-100MG
232,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-156023-100MG
232,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-methylphenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H11NO2S/c1-7-4-2-3-5-8(7)6-12(9,10)11/h2-5H,6H2,1H3,(H2,9,10,11)
InChI
GPCKKLZBFOMMJD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156023
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156023
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)