Documenti fondamentali
ENA413171549
Enamine
ethyl 3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazine-6-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
10 G
5.168,80 €
SKU del venditore: EN300-157439-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
416,00 €
250 MG
595,40 €
500 MG
938,60 €
1 G
1.202,50 €
2.5 G
2.356,90 €
5 G
3.486,60 €
10 G
5.168,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.3
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-157439-100MG
416,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4]thiazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H13NO2S/c1-2-14-11(13)8-3-4-10-9(7-8)12-5-6-15-10/h3-4,7,12H,2,5-6H2,1H3
InChI
WEBVPJXZRILETE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157439
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157439
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)