Documenti fondamentali
ENA413171507
Enamine
methyl 4-methoxycyclohexane-1-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
2.5 G
1.869,40 €
SKU del venditore: EN300-156703-100MG
331,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
2.5 G
1.869,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-156703-100MG
331,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 4-methoxycyclohexane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-11-8-5-3-7(4-6-8)9(10)12-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI
GPABZOTWBDPXNZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156703
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156703
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)