Documenti fondamentali
ENA413170966
Enamine
2-amino-2-(3-fluorophenyl)propanoic acid
Scegli un formato
100 MG
191,10 €
250 MG
273,00 €
500 MG
431,60 €
1 G
552,50 €
2.5 G
1.146,60 €
5 G
2.252,90 €
10 G
4.383,60 €
SKU del venditore: EN300-154289-100MG
191,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
191,10 €
250 MG
273,00 €
500 MG
431,60 €
1 G
552,50 €
2.5 G
1.146,60 €
5 G
2.252,90 €
10 G
4.383,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-154289-100MG
191,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(3-fluorophenyl)alanine
Inchi Code
1S/C9H10FNO2/c1-9(11,8(12)13)6-3-2-4-7(10)5-6/h2-5H,11H2,1H3,(H,12,13)
InChI
APAZXWQWMVTBBZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154289
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154289
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)