Documenti fondamentali
ENA413170929
Enamine
1-(3-methylpiperazin-1-yl)propan-2-ol
Scegli un formato
100 MG
184,60 €
250 MG
262,60 €
500 MG
413,40 €
1 G
530,40 €
2.5 G
1.037,40 €
5 G
1.535,30 €
10 G
2.280,20 €
SKU del venditore: EN300-154169-100MG
184,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
184,60 €
250 MG
262,60 €
500 MG
413,40 €
1 G
530,40 €
2.5 G
1.037,40 €
5 G
1.535,30 €
10 G
2.280,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-154169-100MG
184,60 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3-methyl-1-piperazinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-7-5-10(4-3-9-7)6-8(2)11/h7-9,11H,3-6H2,1-2H3
InChI
HMDZCMMVIPVAFY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154169
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-154169
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)