Documenti fondamentali
ENA413170412
Enamine
2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylaniline
Scegli un formato
50 MG
354,90 €
100 MG
527,80 €
250 MG
752,70 €
500 MG
1.186,90 €
SKU del venditore: EN300-152526-50MG
354,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
354,90 €
100 MG
527,80 €
250 MG
752,70 €
500 MG
1.186,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.12
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-152526-50MG
354,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
63-64
Iupac Name
2,3,5,6-tetrafluoro-4-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H5F4N/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h12H2,1H3
InChI
CQJIBKOEKYHHCC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152526
Melting Point
63-64
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152526
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)