Documenti fondamentali
ENA413170407
Enamine
(1-benzyl-3-methylazetidin-3-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.21
Numero MDL:
Iupac Name
(1-benzyl-3-methylazetidin-3-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H18N2.2ClH/c1-12(8-13)9-14(10-12)7-11-5-3-2-4-6-11;;/h2-6H,7-10,13H2,1H3;2*1H
InChI
UYPFDOONIBPGNF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152510
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-152510
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)