Documenti fondamentali
ENA413168612
Enamine
4-(3,5-dimethoxyphenyl)piperidin-4-ol
Scegli un formato
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1.131,00 €
2.5 G
2.216,50 €
5 G
3.279,90 €
10 G
4.864,60 €
SKU del venditore: EN300-148323-100MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
391,30 €
250 MG
559,00 €
500 MG
882,70 €
1 G
1.131,00 €
2.5 G
2.216,50 €
5 G
3.279,90 €
10 G
4.864,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.3
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-148323-100MG
391,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(3,5-dimethoxyphenyl)piperidin-4-ol
Inchi Code
1S/C13H19NO3/c1-16-11-7-10(8-12(9-11)17-2)13(15)3-5-14-6-4-13/h7-9,14-15H,3-6H2,1-2H3
InChI
IEEGCHLFFPMLIO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-148323
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-148323
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)