ENA413166757
Enamine
2-(bromomethyl)prop-2-en-1-ol
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-142448-100MG
378,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-142448-100MG
378,30 €
Iupac Name
2-(bromomethyl)-2-propen-1-ol
Inchi Code
1S/C4H7BrO/c1-4(2-5)3-6/h6H,1-3H2
InChI
ZGBZQPLMILYHFP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142448
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)