Documenti fondamentali
ENA413166550
Enamine
3-(chlorosulfonyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
Scegli un formato
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
SKU del venditore: EN300-141938-50MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
357,00 €
100 MG
511,70 €
250 MG
711,90 €
500 MG
1.092,80 €
1 G
1.389,20 €
2.5 G
2.678,80 €
5 G
3.941,10 €
10 G
5.823,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-141938-50MG
357,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
27-29
Iupac Name
3-(chlorosulfonyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H4ClFO4S2/c7-13(9,10)5-2-1-3-6(4-5)14(8,11)12/h1-4H
InChI
ZPGHDPUCQANFAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141938
Melting Point
27-29
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141938
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)