Documenti fondamentali
ENA413166378
Enamine
4-[(2-methoxyethyl)(methyl)amino]pyridine-2-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
SKU del venditore: EN300-141453-100MG
448,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-141453-100MG
448,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[(2-methoxyethyl)(methyl)amino]-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H14N2O3/c1-12(5-6-15-2)8-3-4-11-9(7-8)10(13)14/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI
YRIPALMOFCYREJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141453
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141453
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)