Documenti fondamentali
ENA413165558
Enamine
spiro[4.5]decan-8-one
Scegli un formato
100 MG
173,70 €
250 MG
228,30 €
500 MG
333,60 €
1 G
414,20 €
2.5 G
828,90 €
5 G
1.520,50 €
10 G
2.234,20 €
SKU del venditore: EN300-110302-100MG
173,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
173,70 €
250 MG
228,30 €
500 MG
333,60 €
1 G
414,20 €
2.5 G
828,90 €
5 G
1.520,50 €
10 G
2.234,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.24
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-110302-100MG
173,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
spiro[4.5]decan-8-one
Inchi Code
1S/C10H16O/c11-9-3-7-10(8-4-9)5-1-2-6-10/h1-8H2
InChI
DSIGHSFWYLVBJF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110302
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110302
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)