Documenti fondamentali
ENA410543651
Enamine
2-{[2-(difluoromethoxy)phenyl]formamido}acetic acid
Scegli un formato
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1.329,90 €
10 G
1.972,10 €
SKU del venditore: EN300-18463-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
120,90 €
250 MG
175,50 €
500 MG
334,10 €
1 G
458,90 €
2.5 G
899,60 €
5 G
1.329,90 €
10 G
1.972,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-18463-100MG
120,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
{[2-(difluoromethoxy)benzoyl]amino}acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9F2NO4/c11-10(12)17-7-4-2-1-3-6(7)9(16)13-5-8(14)15/h1-4,10H,5H2,(H,13,16)(H,14,15)
InChI
IXIDDWPLZUIVEX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18463
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18463
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)