Documenti fondamentali
ENA410543153
Enamine
5-bromo-7-methyl-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Scegli un formato
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1.122,70 €
2.5 G
2.158,80 €
5 G
3.171,50 €
10 G
4.682,10 €
SKU del venditore: EN300-139497-100MG
418,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
418,10 €
250 MG
578,00 €
500 MG
886,10 €
1 G
1.122,70 €
2.5 G
2.158,80 €
5 G
3.171,50 €
10 G
4.682,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.07
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-139497-100MG
418,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-7-methyl-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7BrO3/c1-5-2-6(11)3-7-8(10(12)13)4-14-9(5)7/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI
ISGQFYMPLVYMOW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139497
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139497
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)