ENA410543005
Enamine
5-ethoxyquinolin-8-amine
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-138835-100MG
287,30 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-138835-100MG
287,30 €
Iupac Name
5-ethoxy-8-quinolinamine
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-2-14-10-6-5-9(12)11-8(10)4-3-7-13-11/h3-7H,2,12H2,1H3
InChI
VFWGSTJBADWOAX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138835
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)