ENA410542874
Enamine
N-(prop-2-en-1-yl)-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulfonamide
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-07465-100MG
78,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-07465-100MG
78,00 €
Iupac Name
N-allyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H10F3NO2S/c1-2-6-14-17(15,16)9-5-3-4-8(7-9)10(11,12)13/h2-5,7,14H,1,6H2
InChI
SIJBEOOBZADTBE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07465
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)