Documenti fondamentali
ENA410542754
Enamine
3-amino-N-[2-(dimethylamino)ethyl]benzene-1-sulfonamide
Scegli un formato
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
10 G
4.224,50 €
SKU del venditore: EN300-137620-100MG
380,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
10 G
4.224,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.33
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-137620-100MG
380,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-N-[2-(dimethylamino)ethyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H17N3O2S/c1-13(2)7-6-12-16(14,15)10-5-3-4-9(11)8-10/h3-5,8,12H,6-7,11H2,1-2H3
InChI
YVGOHSSSSROEQY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137620
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137620
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)