Documenti fondamentali
ENA410542527
Enamine
N-(2-aminopyridin-4-yl)acetamide
Scegli un formato
50 MG
609,70 €
100 MG
796,90 €
250 MG
1.138,80 €
500 MG
1.792,70 €
1 G
2.299,70 €
2.5 G
4.507,10 €
5 G
6.669,00 €
10 G
9.890,40 €
SKU del venditore: EN300-130500-50MG
609,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
609,70 €
100 MG
796,90 €
250 MG
1.138,80 €
500 MG
1.792,70 €
1 G
2.299,70 €
2.5 G
4.507,10 €
5 G
6.669,00 €
10 G
9.890,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-130500-50MG
609,70 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2-amino-4-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-5(11)10-6-2-3-9-7(8)4-6/h2-4H,1H3,(H3,8,9,10,11)
InChI
IQNRGWGUXUGTOT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130500
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130500
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)