Documenti fondamentali
ENA408615660
Enamine
1-ethylcyclohexane-1-carbonitrile
Scegli un formato
100 MG
273,00 €
250 MG
388,70 €
500 MG
618,80 €
1 G
795,60 €
2.5 G
1.558,70 €
5 G
2.304,90 €
SKU del venditore: EN300-135885-100MG
273,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
273,00 €
250 MG
388,70 €
500 MG
618,80 €
1 G
795,60 €
2.5 G
1.558,70 €
5 G
2.304,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.22
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-135885-100MG
273,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-ethylcyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H15N/c1-2-9(8-10)6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3
InChI
MEHBOHFZFXGIQL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135885
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135885
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)