Documenti fondamentali
ENA408615631
Enamine
3-ethoxy-2-methoxycyclobutan-1-amine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1.264,40 €
2.5 G
2.434,40 €
5 G
3.582,30 €
10 G
5.290,50 €
SKU del venditore: EN300-135780-100MG
468,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
468,80 €
250 MG
648,20 €
500 MG
995,30 €
1 G
1.264,40 €
2.5 G
2.434,40 €
5 G
3.582,30 €
10 G
5.290,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-135780-100MG
468,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-ethoxy-2-methoxycyclobutan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c1-3-10-6-4-5(8)7(6)9-2;/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3;1H
InChI
RVVJLGBKGLHJAE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135780
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135780
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)