Documenti fondamentali
ENA405195456
Enamine
2-(pyrimidin-4-yl)acetonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-pyrimidinylacetonitrile
Inchi Code
1S/C6H5N3/c7-3-1-6-2-4-8-5-9-6/h2,4-5H,1H2
InChI
SHHGMESNVFQZIV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70225
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-70225
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)