Documenti fondamentali
ENA405194454
Enamine
3-tert-butylpyrrolidine hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
SKU del venditore: EN300-134066-100MG
232,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.69
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-134066-100MG
232,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(tert-butyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-8(2,3)7-4-5-9-6-7;/h7,9H,4-6H2,1-3H3;1H
InChI
HOOQKJOVARXZGT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134066
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134066
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)