ENA405194277
Enamine
ethyl 5-ethoxy-4-methyl-1,3-oxazole-2-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-133494-100MG
312,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-133494-100MG
312,00 €
Iupac Name
ethyl 5-ethoxy-4-methyl-1,3-oxazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO4/c1-4-12-8(11)7-10-6(3)9(14-7)13-5-2/h4-5H2,1-3H3
InChI
PQRKGFMROBZFIM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133494
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)