Documenti fondamentali
ENA402267664
Enamine
1-[(3,5-dichlorophenyl)methyl]piperidin-4-amine
Scegli un formato
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
2.5 G
1.869,40 €
5 G
2.766,40 €
10 G
4.104,10 €
SKU del venditore: EN300-132391-100MG
331,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
331,50 €
250 MG
473,20 €
500 MG
743,60 €
1 G
954,20 €
2.5 G
1.869,40 €
5 G
2.766,40 €
10 G
4.104,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.18
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-132391-100MG
331,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(3,5-dichlorobenzyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H16Cl2N2/c13-10-5-9(6-11(14)7-10)8-16-3-1-12(15)2-4-16/h5-7,12H,1-4,8,15H2
InChI
PCGNHOFWOUARPN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132391
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132391
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)