Documenti fondamentali
ENA402267155
Enamine
6-amino-N-tert-butylpyridine-3-sulfonamide
Scegli un formato
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
SKU del venditore: EN300-130932-100MG
232,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
232,20 €
250 MG
312,80 €
500 MG
548,10 €
1 G
698,90 €
2.5 G
1.324,20 €
5 G
1.939,10 €
10 G
2.854,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.3
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-130932-100MG
232,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-amino-N-(tert-butyl)-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H15N3O2S/c1-9(2,3)12-15(13,14)7-4-5-8(10)11-6-7/h4-6,12H,1-3H3,(H2,10,11)
InChI
HPDHKHFOADQBPP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130932
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130932
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)