Documenti
ENA394768018
Enamine
2-fluoro-4-hydrazinylpyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.12
Numero MDL:
Punto di fusione
97-99
Iupac Name
2-fluoro-4-hydrazinopyridine
Inchi Code
1S/C5H6FN3/c6-5-3-4(9-7)1-2-8-5/h1-3H,7H2,(H,8,9)
InChI
WPUCAFYQYAGPAV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129837
Melting Point
97-99
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129837