Documenti fondamentali
ENA394767451
Enamine
methyl 1-methylcycloheptane-1-carboxylate
Scegli un formato
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
SKU del venditore: EN300-128581-100MG
423,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1.140,90 €
2.5 G
2.192,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-128581-100MG
423,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1-methylcycloheptane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H18O2/c1-10(9(11)12-2)7-5-3-4-6-8-10/h3-8H2,1-2H3
InChI
NAYHERBUFQATEK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128581
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128581
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)