Documenti fondamentali
ENA390552439
Enamine
2-methyloxane-4-carbonitrile
Scegli un formato
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1.077,70 €
2.5 G
2.113,80 €
5 G
3.126,50 €
10 G
4.637,10 €
SKU del venditore: EN300-127039-100MG
373,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
373,10 €
250 MG
533,00 €
500 MG
841,10 €
1 G
1.077,70 €
2.5 G
2.113,80 €
5 G
3.126,50 €
10 G
4.637,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.17
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-127039-100MG
373,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H11NO/c1-6-4-7(5-8)2-3-9-6/h6-7H,2-4H2,1H3
InChI
FXTMJUSPCNZIDP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127039
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127039
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)