Documenti fondamentali
ENA390347342
Enamine
1-cyclohexyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Scegli un formato
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
SKU del venditore: EN300-126110-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-126110-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-cyclohexyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
Inchi Code
1S/C10H17N3/c1-8-7-10(11)12-13(8)9-5-3-2-4-6-9/h7,9H,2-6H2,1H3,(H2,11,12)
InChI
FVFCPUBBBIDWEJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126110
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126110
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)